9,10-Antraquinona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Antraquinona
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 120 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Antraquinona 98%
9,10-Antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Pto. Ebullición: 379…381 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 283…288 °C
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001188
Núm. CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Índice Merck: 13,00692
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %