1-Amino-9,10-antraquinona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Aminoantraquinona
B22901.22
B22901.36
B22901.22EA
40.7
EUR
B22901.22
B22901.36
1-Amino-9,10-antraquinona 97%
1-Amino-9,10-antraquinona
Purity: 97%
CAS No.: 82-45-1
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 252-255°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
Beilstein Reference: 396360
Merck Reference: 14,417
MDL No.: MFCD00001213
Formula:
C₁₄H₉NO₂ MW: 223.23 g/mol Pto. Ebullición: 465 Pto. de fusión: 252…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001213 Núm. CAS: 82-45-1 EINECS: 201-423-5 Índice Merck: 13,00416 |