1,5-Diamino-9,10-antraquinona ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Diaminoantraquinona
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 242 EUR
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-antraquinona ≥90%
1,5-Diamino-9,10-antraquinona
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238.25 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 320 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001226
Núm. CAS: 129-44-2
EINECS: 204-947-2