1,4-Diamino-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,4-Diaminoanthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 77 EUR
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001224
Núm. CAS: 128-95-0
EINECS: 204-922-6