1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dantrona, 1,8-Dihidroxiantraquinona
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 35.4 EUR
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Pto. de fusión: 190…195 °C
Densidad: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >200 °C
Número MDL: MFCD00001211
Núm. CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Índice Merck: 13,02841
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %