1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12001.22
A12001.36
A12001.22EA
52.6
EUR
A12001.22
A12001.36
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Formula:
C₁₄H₈O₄ Pto. de fusión: 193…196 °C (subl.) Densidad: 1,537 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001211 Núm. CAS: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 Índice Merck: 14,2815 |