1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1,4-Dihidroxiantraquinona
A11010.0B
A11010.30
A11010.0BEA
128
EUR
A11010.0B
A11010.30
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona 95%
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Purity: 95%
CAS No.: 81-64-1
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Flash Point: 222°(431°F)
Melting Point: 195-198°
Boiling Point: ca 450°
Beilstein Reference: 1914036
Merck Reference: 14,8064
MDL No.: MFCD00001209
Formula:
C₁₄H₈O₄ MW: 240.22 g/mol Pto. Ebullición: ∼450 °C Pto. de fusión: 195…198 °C Densidad: 1.278 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 222 °C (431 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001209 Núm. CAS: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Índice Merck: 12,08250 |