1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1,4-Dihidroxiantraquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20259.0005 8.20259.0250
8.20259.0005EA 38.7 EUR
8.20259.0005 8.20259.0250
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₄
MW: 240.22 g/mol
Pto. Ebullición: 465
Pto. de fusión: 202
Densidad: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001209
Núm. CAS: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Índice Merck: 12,08250
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C