2-Aminofluoreno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fluoren-2-ilamina, 2-Fluorenamina
B22769.03 B22769.06 B22769.14
B22769.03EA 24.7 EUR
B22769.03 B22769.06 B22769.14
2-Aminofluoreno 98%
2-Aminofluoreno
Purity: 98% CAS No.: 153-78-6 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.24 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1945861
Formula: C₁₃H₁₁N
MW: 181.24 g/mol
Pto. Ebullición: 327
Pto. de fusión: 126…130 °C
Densidad: 1.281 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001125
Núm. CAS: 153-78-6
EINECS: 205-817-8