Fluoreno 98+%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane

156130250 156131000 156135000
ACRO156130250EA 32 EUR
ACRO156130250 ACRO156131000 ACRO156135000
Fluoreno 98+%
Fluoreno
Formula: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001111
Núm. CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,04181

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR