Fluoreno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
9H-Fluorene, Diphenylenmethane
L02124.14
L02124.22
L02124.36
L02124.14EA
27.7
EUR
L02124.14
L02124.22
L02124.36
Fluoreno ≥98%
Fluoreno
Purity: 98+%
CAS No.: 86-73-7
Molecular Formula: C13H10
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Melting Point: 113-117°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1363491
Merck Reference: 14,4155
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001111
Formula:
C₁₃H₁₀ MW: 166,22 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 113…117 °C Densidad: 1,202 Pto. de inflamación: 151 °C (303 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001111 Núm. CAS: 86-73-7 EINECS: 201-695-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,4155 |