2-Etil-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Etilantraquinona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21934.0100 8.21934.0250
8.21934.0100EA 57.1 EUR
8.21934.0100 8.21934.0250
2-Etil-9,10-antraquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Etil-9,10-antraquinona
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001237
Núm. CAS: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 110 °C
Molar Mass 236.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 180 - 190 °C
Vapor Pressure 0.00056 hPa (70 °C)
Flash Point 210 °C
Ignition Point 485 °C
Hill Formula C16H12O2