2-Metil-9,10-antraquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Metilantraquinona
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
A14502.0BEA
394
EUR
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
2-Metil-9,10-antraquinona ≥97%
2-Metil-9,10-antraquinona
Purity: 97%
CAS No.: 84-54-8
Molecular Formula: C15H10O2
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 209°(408°F)
Melting Point: 170-174°
Beilstein Reference: 2050523
Merck Reference: 14,6021
MDL No.: MFCD00001235
Formula:
C₁₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 236…238 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 170…174 °C Densidad: 1,365 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 209 °C (408 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001235 Núm. CAS: 84-54-8 EINECS: 201-539-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6021 |