(Fluoren-9-il)metanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
170930010 170930100 170930050 170930500
ACRO170930010EA 30.8 EUR
ACRO170930010 ACRO170930100 ACRO170930050 ACRO170930500
(Fluoren-9-il)metanol 99%
(Fluoren-9-il)metanol
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001139
Núm. CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +293° to +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)