Dibenzofurano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Dibenzo[b,d]furano
A16521.14
A16521.18
A16521.22
A16521.14EA
68.4
EUR
A16521.14
A16521.18
A16521.22
Dibenzofurano ≥98%
Dibenzofurano
Purity: 98%
CAS No.: 132-64-9
Molecular Formula: C12H8O
Formula Weight: 168.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 78-83°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 121100
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004968
Formula:
C₁₂H₈O MW: 168,19 g/mol Pto. Ebullición: 287…289 °C Pto. de fusión: 78…83 °C Densidad: 1,3 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004968 Núm. CAS: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 ADR: 9,III |