Dibenzofurano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 25.8 EUR
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofurano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dibenzofurano
Formula: C₁₂H₈O
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…82 °C
Densidad: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004968
Núm. CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O