Ácido xanteno-9-carboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9H-Xanthene-9-carboxylic acid
L10384.14
L10384.22
L10384.06
L10384.14EA
56.8
EUR
L10384.14
L10384.22
L10384.06
Ácido xanteno-9-carboxílico ≥98%
Ácido xanteno-9-carboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 82-07-5
Molecular Formula: C14H10O3
Formula Weight: 226.23
Melting Point: ca 217° dec.
Beilstein Reference: 174414
Formula:
C₁₄H₁₀O₃ MW: 226,23 g/mol Pto. de fusión: ∼ 217 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005059 Núm. CAS: 82-07-5 EINECS: 201-394-9 |