Xanten-9-ol 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 9H-Xanten-9-ol
271520050 271520250
ACRO271520050EA 76.7 EUR
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanten-9-ol 97+%
Xanten-9-ol
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. Ebullición: 338 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005057
Núm. CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %