Xanten-9-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13476.06 A13476.14
A13476.06EA 72.1 EUR
A13476.06 A13476.14
Xanten-9-ol ≥98%
Xanten-9-ol
Purity: 98+% CAS No.: 90-46-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 10395 MDL No.: MFCD00005057
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 338 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122…126 °C
Número MDL: MFCD00005057
Núm. CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1