Fluoresceína 90
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-(6-hidroxi-3-oxo-(3H)-xanten-9-il)benzoico
L13251.22
L13251.36
L13251.22EA
41.3
EUR
L13251.22
L13251.36
Fluoresceína 90
Fluoresceína
Purity: 90+%
CAS No.: 2321-07-5
Molecular Formula: C20H12O5
Formula Weight: 332.32
Melting Point: 320°
Beilstein Reference: 94324
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00005050
Formula:
C₂₀H₁₂O₅ MW: 332.31 g/mol Pto. de fusión: 320 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005050 Núm. CAS: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Índice Merck: 13,04185 |