Sodio fluoresceína, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 2-(3-Oxo-6-óxidoxanten-9-il)benzoato de disodio
260983TEA 69.9 EUR
260983T 26098CF
Sodio fluoresceína, TECHNICAL
Fluoresceína sódica
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167039
Núm. CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Índice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appareance Passes test
IR Spectrum Passes test
UV Spectrum Passes test
Absorption max. (buffer pH 8,0) 490 - 492 nm
Spec.absorptivity(Lm;0,005g/l;pH8,0;dry) Min. 1200
Value on CoA of supplier:
Assay Min. 80%
Loss on drying (110°C) at manufacturing Max. 10 %