Sodio fluoresceína 98.5-100.5% indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
28803-100G
28803-1KG
28803-4X1KG
28803-100GEA
64.2
EUR
28803-100G
28803-1KG
28803-4X1KG
Sodio fluoresceína 98.5-100.5% indicator, Fluka™
Fluoresceína sódica
Formula:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ Pto. de fusión: 300 °C Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167039 Núm. CAS: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Índice Merck: 13,04185 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) | Min. 98.5 % |
Loss on drying (105°C) | Max. 10 % |
Zinc (Zn) | complying |
Chloride (Cl) | Max. 0.35 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 1.2 % |
UV spectrum | complying |