Sodio fluoresceína Reag. Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03887.0050 1.03887.0250
1.03887.0050EA 64.4 EUR
1.03887.0050 1.03887.0250
Sodio fluoresceína Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fluoresceína sódica
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167039
Núm. CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Índice Merck: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 376.27 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 8.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)