Propileno carbonato 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 147 EUR
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propileno carbonato 99.5%
Propileno carbonato
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Pto. Ebullición: 240…243 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 1.204 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA