Carbonato de etileno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etileno carbonato, 1,3-Dioxa-2-ciclopentanona
118410010 118412500 118410051
ACRO118410010EA 70.7 EUR
ACRO118410010 ACRO118412500 ACRO118410051
Carbonato de etileno 99+%
Carbonato de etileno
Formula: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Pto. Ebullición: 246.7 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: 1.321 g/cm³
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005382
Núm. CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 37 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +66.3° to +66.8° (25 °C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Invert sugar ≤0.05 %