Carbonato de etileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Etileno carbonato, 1,3-Dioxa-2-ciclopentanona
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
A15735.0CEA
446
EUR
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
Carbonato de etileno ≥99%
Carbonato de etileno
Purity: 99%
CAS No.: 96-49-1
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 244-245°
Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride.
Beilstein Reference: 106249
MDL No.: MFCD00005382
Formula:
C₃H₄O₃ MW: 88.06 g/mol Pto. Ebullición: 244…245 °C Pto. de fusión: 35…37 °C Densidad: 1.320 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005382 Núm. CAS: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |