1,3-Ditiano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10505.06
A10505.14
A10505.22
A10505.06EA
56.4
EUR
A10505.06
A10505.14
A10505.22
1,3-Ditiano ≥98%
1,3-Ditiano
Purity: 98%
CAS No.: 505-23-7
Molecular Formula: C4H8S2
Formula Weight: 120.24
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 102534
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00006654
Formula:
C₄H₈S₂ Pto. Ebullición: 207…208 °C Pto. de fusión: 52…55 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006654 Núm. CAS: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 UN: 3335 ADR: 9,III |