5-Bromo-2-furaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromofurfural
329520100 329520010
ACRO329520100EA 118 EUR
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Bromo-2-furaldehído 97%
5-Bromo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃BrO₂
Pto. Ebullición: 201 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159501
Núm. CAS: 1899-24-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %