5-Bromo-2-furaldehído ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromofurfural
Estabilización:
estabilizado con etanol
B22536.09
B22536.18
B22536.09EA
91.1
EUR
B22536.09
B22536.18
5-Bromo-2-furaldehído ≥98% estabilizado
5-Bromo-2-furaldehído
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1899-24-7
Molecular Formula: C5H3BrO2
Formula Weight: 174.98
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 112°/6mm
MDL No.: MFCD00159501
Formula:
C₅H₃BrO₂ Pto. Ebullición: 112 °C (6 mmHg) Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00159501 Núm. CAS: 1899-24-7 |