2-Furaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Furfural
181100010 181100250 181102500 181100025
ACRO181100010EA 84.7 EUR
ACRO181100010 ACRO181100250 ACRO181102500 ACRO181100025
2-Furaldehído 99%
2-Furaldehído
Formula: C₅H₄O₂
Pto. Ebullición: 159…161 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003229
Núm. CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,04325
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear amber to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.5 %
Acidity ≤0.02 eq/L