2-Furaldehído ≥98% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
31305.A1
31305.30
31305.A1EA
258
EUR
31305.A1
31305.30
2-Furaldehído ≥98% ACS
2-Furaldehído
Purity: 98% min
CAS No.: 98-01-1
Molecular Formula: C5H4O2
Formula Weight: 96.09
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.159
Refractive Index: 1.5261
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Almond-like
Melting Point: -38°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 105755
Merck Reference: 14,4304
UN No.: 1199
MDL No.: MFCD00003229
Formula:
C₅H₄O₂ Pto. Ebullición: 162 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1,159 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003229 Núm. CAS: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,4304 |