2-Furaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Furfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04012.0500 8.04012.1000 8.04012.9029
8.04012.0500EA 54.4 EUR
8.04012.0500 8.04012.1000 8.04012.9029
2-Furaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehído
Formula: C₅H₄O₂
Pto. Ebullición: 162 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003229
Núm. CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1 (3),II
Índice Merck: 13,04325
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 96.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 2.1 - 19.3 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C
Saturation concentration 5.8 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials