5-Nitro-2-furaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Nitrofurfural
A10618.06
A10618.14
A10618.18
A10618.06EA
35.1
EUR
A10618.06
A10618.14
A10618.18
5-Nitro-2-furaldehído ≥99%
5-Nitro-2-furaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 698-63-5
Molecular Formula: C5H3NO4
Formula Weight: 141.09
Flash Point:
Formula:
C₅H₃NO₄ Pto. Ebullición: 228 °C Pto. de fusión: 34…38 °C Densidad: 1,349 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003230 Núm. CAS: 698-63-5 EINECS: 211-816-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III |