5-Iodo-2-furaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Iodofurfural
L19670.03
L19670.06
L19670.03EA
45.6
EUR
L19670.03
L19670.06
5-Iodo-2-furaldehído ≥97%
5-Iodo-2-furaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 2689-65-8
Molecular Formula: C5H3IO2
Formula Weight: 221.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 126-127°
Beilstein Reference: 108406
MDL No.: MFCD00159503
Formula:
C₅H₃IO₂ Pto. de fusión: 126…127 °C |
Número MDL:
MFCD00159503 Núm. CAS: 2689-65-8 |