5-Etil-2-furaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
5-Ethylfurfural
L06659.03
L06659.06
L06659.03EA
51.6
EUR
L06659.03
L06659.06
5-Etil-2-furaldehído ≥98%
5-Etil-2-furaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 23074-10-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1982
MDL No.: MFCD00030605
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 79…81 °C (12 mmHg) Densidad: 1,055 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00030605 Núm. CAS: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |