5-Metil-2-furaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5-Metilfurfural
159920250 159921000
ACRO159920250EA 36.5 EUR
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Metil-2-furaldehído 98+%
5-Metil-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₂
Pto. Ebullición: 89 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Número MDL: MFCD00003232
Núm. CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g