5-(Hidroximetil)-2-furaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Hidroximetil)furfural
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 94.4 EUR
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído 98%
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 114…116 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003234
Núm. CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Índice Merck: 13,04857
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %