5-(Hidroximetil)-2-furaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Hidroximetil)furfural
A12475.03
A12475.06
A12475.14
A12475.03EA
70.3
EUR
A12475.03
A12475.06
A12475.14
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído ≥97%
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 67-47-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 114-116°/1mm
Beilstein Reference: 110889
Merck Reference: 14,4832
MDL No.: MFCD00003234
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. Ebullición: 114…116 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 32…35 °C Densidad: 1,206 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003234 Núm. CAS: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Índice Merck: 14,4832 |