2-Etilfurano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15520.06
A15520.14
A15520.22
A15520.06EA
34.7
EUR
A15520.06
A15520.14
A15520.22
2-Etilfurano ≥98%
2-Etilfurano
Purity: 98+%
CAS No.: 3208-16-0
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 105401
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003259
Formula:
C₆H₈O Pto. Ebullición: 92…93 °C Densidad: 0,912 Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003259 Núm. CAS: 3208-16-0 EINECS: 221-714-0 UN: 3271 ADR: 3,II |