2,5-Dimetilfurano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 59.1 EUR
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimetilfurano 99%
2,5-Dimetilfurano
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 92…94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: –1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003250
Núm. CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %