2,5-Dimetilfurano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12833.14
A12833.22
A12833.36
A12833.14EA
55.6
EUR
A12833.14
A12833.22
A12833.36
2,5-Dimetilfurano ≥98%
2,5-Dimetilfurano
Purity: 98+%
CAS No.: 625-86-5
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -62°
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 106449
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003250
Formula:
C₆H₈O MW: 96,13 g/mol Pto. Ebullición: 92…93 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0,903 Pto. de inflamación: 1 °C (33 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003250 Núm. CAS: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 3271 ADR: 3,II |