Cianoguanidina 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Cianoguanidina
113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 58.8 EUR
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Cianoguanidina 99.5%
Cianoguanidina
Formula: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08 g/mol
Pto. Ebullición: 143
Pto. de fusión: 208…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008066
Núm. CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Índice Merck: 13,03119
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %