Cianoguanidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10451.0E A10451.30 A10451.36
A10451.0EEA 110 EUR
A10451.0E A10451.30 A10451.36
Cianoguanidina ≥99%
Cianoguanidina
Purity: 99% CAS No.: 461-58-5 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Physical Form: Powder Density: 1.400 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 208-211° Beilstein Reference: 605637 Merck Reference: 14,3092 MDL No.: MFCD00008066
Formula: (H₂N)₂CNCN
Pto. Ebullición: 143 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 208…211 °C
Densidad: 1,400
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008066
Núm. CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Índice Merck: 14,3092