Cianoguanidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-Cianoguanidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
8.02491.0100EA 41.3 EUR
8.02491.0100 8.02491.1000 8.02491.9050
Cianoguanidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cianoguanidina
Formula: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08 g/mol
Pto. Ebullición: 143
Densidad: 1.404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008066
Núm. CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Índice Merck: 13,03119
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 34.6 g/l (20°C)
Melting Point 208 - 210 °C
Molar Mass 400 kg/m3
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dicyanodiamide
Hill Formula C2H4N4
Chemical Formula NCNHC(=NH)NH2