1,1,3,3-Tetrametilguanidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilguanidina
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 71 EUR
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetrametilguanidina 99%
1,1,3,3-Tetrametilguanidina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 160…162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008323
Núm. CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %