1,1,3,3-Tetrametilguanidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilguanidina
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
A12314.ACEA 28.3 EUR
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
1,1,3,3-Tetrametilguanidina ≥99%
1,1,3,3-Tetrametilguanidina
Purity: 99% CAS No.: 80-70-6 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 969608 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008323
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 162 °C
Pto. de fusión: < –30 °C
Densidad: 0,918
Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008323
Núm. CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II