1,1,3,3-Tetrametilguanidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametilguanidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21897.0100 8.21897.0250 8.21897.9029 8.21897.9010
8.21897.0100EA 64.9 EUR
8.21897.0100 8.21897.0250 8.21897.9029 8.21897.9010
1,1,3,3-Tetrametilguanidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetrametilguanidina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 160 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008323
Núm. CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 115.17 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.26 hPa (25 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4659 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 7.5 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 350 °C
Hill Formula C5H13N3
Chemical Formula [(CH3)2N]2C=NH