1,3-Difenilguanidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15234.0B A15234.22 A15234.30
A15234.0BEA 113 EUR
A15234.0B A15234.22 A15234.30
1,3-Difenilguanidina ≥97%
1,3-Difenilguanidina
Purity: 97% CAS No.: 102-06-7 Molecular Formula: C13H13N3 Formula Weight: 211.27 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 170° dec. Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids Beilstein Reference: 1875653 Merck Reference: 14,3324 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001758
Formula: C₁₃H₁₃N₃
Pto. Ebullición: >170 °C (desc.)
Pto. de fusión: 146…150 °C
Densidad: 1,130
Pto. de inflamación: 170 °C (338 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001758
Núm. CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,3324