Cloruro de hidrógeno ∼1 mol/L in ethyl acetate
Proveedor: TCI
Peligro
H1060-25ML H1060-500ML
TCIAH1060-25MLEA 19 EUR
TCIAH1060-25ML TCIAH1060-500ML
Cloruro de hidrógeno ∼1 mol/L in ethyl acetate
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad88204ed2ec41da0c3fa69f0ccf660f5227e7a&vid=ba08f9ada3dbbe6e2a8d7ddd3ec83b2099e60d2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 5.0 w/w%