Cloruro de hidrógeno 5-10% en solución de metanol 5 - 10% (w/w) in methanol for esterification
Proveedor: TCI
Peligro
X0041-25ML X0041-500ML X0041-100ML
TCIAX0041-25MLEA 21 EUR
TCIAX0041-25ML TCIAX0041-500ML TCIAX0041-100ML
Cloruro de hidrógeno 5-10% en solución de metanol 5 - 10% (w/w) in methanol for esterification
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,04780
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%